494534
Cobalt(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Co(acac)3, Cobalt(III) 2,4-pentanedionate, Cobaltic acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato)cobalt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
granular
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: cobalt
Pf
210-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.