Documents
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
Synonyme(s) :
Boc-glycine tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro Beilstein :
5002580
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
66-68 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
Clé InChI
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable