Principaux documents
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
5 G
390,00 $
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable