Documents
146064
Sigma-Aldrich
β-Alanine
99%, suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
β-Ala, Acide 3-aminopropionique
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro Beilstein :
906793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
39030936
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
β-Alanine, 99%
Pureté
99%
Forme
powder, crystals or granules
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Pf
202 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clé InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Application
βLa β-alanine a été utilisée comme ligand du récepteur orphelin apparenté à MAS. Elle a également été utilisée dans le milieu de culture de certaines souches de levure pour tester l'auxotrophie envers la β-alanine.
Actions biochimiques/physiologiques
βLa β-alanine, acide β−aminé, est un constituant de l'acide pantothénique et représente l'acide aminé cinétiquement limitant dans la biosynthèse des dipeptides antioxydants à groupe histidinyle, à savoir la carnosine et l'ansérine. Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLe flux de β-alanine joue un rôle cytoprotecteur en maintenant la stabilité osmotique des organismes marins, des embryons de souris pré-implantation et des cellules de mammifères exposées à un stress hypoxique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Saccharomyces cerevisiae is capable of de Novo pantothenic acid biosynthesis involving a novel pathway of beta-alanine production from spermine.
White WH
The Journal of Biological Chemistry, 276(14), 10794-10800 (2001)
The orphan G protein-coupled receptor GPR139 is activated by the peptides: Adrenocorticotropic hormone (ACTH), a-, and ?-melanocyte stimulating hormone (a-MSH, and ?-MSH), and the conserved core motif HFRW.
N?hr AC, et al.
Neurochemistry International, 102, 105-113 (2017)
Robert G Hart et al.
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate
K M Gibson et al.
Journal of neurochemistry, 81(1), 71-79 (2002-06-18)
Metabolite profiling in succinate semialdehyde dehydrogenase (SSADH; Aldh5a1-/-) deficient mice previously revealed elevated gamma-hydroxybutyrate (GHB) and total GABA in urine and total brain and liver extracts. In this study, we extend our metabolic characterization of these mutant mice by documenting
Julie Y Culbertson et al.
Nutrients, 2(1), 75-98 (2010-01-01)
Muscle carnosine has been reported to serve as a physiological buffer, possess antioxidant properties, influence enzyme regulation, and affect sarcoplasmic reticulum calcium regulation. Beta-alanine (β-ALA) is a non-essential amino acid. β-ALA supplementation (e.g., 2-6 grams/day) has been shown to increase