Principaux documents
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonine monohydrochloride hydrate
99%
Synonyme(s) :
Cinchonan-9(S)-ol monohydrochloride
50 MG
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
134,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22N2O · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
Pf
208-218 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable