Documents
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(+)-Cinchonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-234-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
Pf
258-264 °C
Solubilité
0.25 g/L
Masse volumique apparente
130 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1