Principaux documents
416762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
97%
5 G
155,00 $
25 G
209,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
155,00 $
25 G
209,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HBrCl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.603 (lit.)
pb
128 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
29-30 °C (lit.)
Densité
1.781 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Clé InChI
SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine is a halogenoprimidine. It has been reported as an intermediate during the synthesis of 2,4-di-t-butoxy-5-bromopyrimidine and 2,4-di-t-butoxy-5-pyrimidineboronic acid.[1]
Application
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine may be employed as starting reagent for the synthesis of positive allosteric modulators for GABAB receptors (drug-like class of compounds)[2] and pyridinepyrimidine analogs.[3]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 861-861 (2006)
Synthesis, 5, 728-734 (2003)
Pyrimidines. Part VIII. Halogeno-and hydrazino-pyrimidines.
Chesterfield J, et al.
Journal of the Chemical Society, 3478-3481 (1955)
Synthesis of Various 5-Substituted Uracils.
Peters D, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27(7), 2165-2170 (1990)
Sébastien Guery et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6206-6211 (2007-09-22)
The optimization of GS39783 into potent, selective, and safe positive allosteric modulators of GABA(B) receptors is presented.