Principaux documents
416681
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
Synonyme(s) :
Bis(cyclopentadienyl)di(triflato)titanium, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene ditriflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10F6O6S2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Transesterification
  • Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
  • Sakurai reactions
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable