Principaux documents
414506
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)furan
97%
5 ML
60,10 $
25 ML
208,00 $
60,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
60,10 $
25 ML
208,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H30OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccco1
InChI
1S/C4H3O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Anna Nowakowska-Oleksy et al.
Journal of fluorescence, 21(1), 169-178 (2010-07-14)
A few new phenoxazine-based conjugated monomers were synthesized, characterized, and successfully used as semiconducting materials. The phenoxazine-based oligomers have low ionization potentials or high-lying HOMO levels (~4.7 eV), which were estimated from cyclic voltammetry. Conjugated oligomers offer good film-forming, mechanical and