Principaux documents
410438
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
Synonyme(s) :
Methyl (S)-(−)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −55°, c = 1.3 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
101-102 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
ZNBUXTFASGDVCL-QMMMGPOBSA-N
Application
Precursor to a configurationally stable serinal derivative (Garner′s aldehyde) that has been used to make azasugars, sphingolipids, and the amino sugar found in calicheamicin, a potent antitumor agent.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Koskinen, A.M.P. et al.
Synlett, 665-665 (1990)
Kahne, D. et al.
Tetrahedron Letters, 31, 21-21 (1990)
Garner, P. Park, J.M.
J. Org. Synth., 70, 18-18 (1992)
Garner, P. Park, J.M.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2361-2361 (1987)
Dondoni, A. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1576-1576 (1991)