409243
Chlorotriethoxysilane
98%
Synonyme(s) :
Triethoxychlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3900 (lit.)
Point d'ébullition
156-157 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO[Si](Cl)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
JEZFASCUIZYYEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter