Principaux documents
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CH)2Si(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4187 (lit.)
pb
79-82 °C (lit.)
Densité
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
Clé InChI
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-8.0 °F
Point d'éclair (°C)
-22.2 °C