Principaux documents
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Tetra(2-propenyl)silane
5 ML
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
196,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCH2)4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.37
Beilstein:
1750943
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
pb
90 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Clé InChI
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter