Principaux documents
8.43825
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol dimethyl ether
(mixture of isomeres)for synthesis
Synonyme(s) :
Dipropylene glycol dimethyl ether
1 L
155,00 $
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
155,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
404-640-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
165 °C (DIN 51794)
Puissance
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.77-5.57 % (v/v)
Viscosité cinématique
1.12 cSt(20 °C)
pb
175 °C/1013 hPa
Pf
-80 °C
Température de transition
flash point 65 °C
Densité
0.904 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCCOC)CCCOC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.902 - 0.906
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup