Principaux documents
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
99%
1 L
85,20 $
85,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
85,20 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
222-232 °C (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Questions
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 answer
    1. This product does not contain BHT.