Principaux documents
406465
Sigma-Aldrich
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Carboxybenzenepropanoic acid
1 G
211,00 $
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
211,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO2CC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
211,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
166-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
VEEXBQLWMFMATJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(2-Carboxyphenyl)propionic acid (2-(2-carboxyethyl)benzoic acid) is an aromatic acid that undergoes cyclization to generate 1-indanone on heating. It is formed during the reaction of β-tetralone with KO2 in toluene.[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Superoxide oxidation: a novel route to aromatic 1, 2-dicarboxylic acids.
Sotiriou C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(7), 2159-2164 (1990)