Principaux documents
406058
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile (FMBN) is a fluorinated organic building block used in organic synthesis. Molecular structure and vibrational spectra of FMBN have been investigated.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)