Principaux documents
405981
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4R,5S)-4,5-diphenyl-2-oxazoline]
99%
Synonyme(s) :
(4R,5S,4′R,5′S)-2,2′-Methylenebis(4,5-diphenyl-2-oxazoline)
1 G
459,00 $
459,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
459,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
459,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Pf
205-208 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
Clé InChI
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
Catégories apparentées
Application
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.[1][2][3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.