Principaux documents
704059
Sigma-Aldrich
2,6-Bis((S)-4,5-dihydro-4-phenethyloxazol-2-yl)pyridine
97%
Synonyme(s) :
(S)-BnCH2-PyBox, (S,S)-2,6-Bis(4-benzylmethyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
250 MG
193,00 $
1 G
573,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
193,00 $
1 G
573,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H27N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −75, c = 1 in chloroform
Pf
154-158 °C
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
C(Cc1ccccc1)[C@H]2COC(=N2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CCc5ccccc5)CO4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-3-8-20(9-4-1)14-16-22-18-31-26(28-22)24-12-7-13-25(30-24)27-29-23(19-32-27)17-15-21-10-5-2-6-11-21/h1-13,22-23H,14-19H2/t22-,23-/m0/s1
Clé InChI
IYRZZMJRGHERQU-GOTSBHOMSA-N
Catégories apparentées
Application
Ligand for asymmetric Negishi cross-coupling of secondary allylic chlorides[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sunghee Son et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(9), 2756-2757 (2008-02-09)
Complementing previous advances in allylation chemistry, an effective nickel/Pybox catalyst for regioselective asymmetric Negishi cross-couplings of racemic secondary allylic chlorides with readily available organozinc halides has been developed. The method has been applied in two key steps of a formal