Documents
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Synonyme(s) :
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.36
Numéro Beilstein :
4202633
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
viscous liquid
Activité optique
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
Point d'ébullition
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Catégories apparentées
Application
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.