Principaux documents
401811
Sigma-Aldrich
Sodium pentamethylcyclopentadienide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.905 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
Clé InChI
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup