Principaux documents
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
Synonyme(s) :
Lithium ethanolate
100 ML
214,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
214,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
52.00
Beilstein:
3909950
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Concentration
1.0 M in ethanol
Densité
0.821 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter