413046
Lithium acetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione lithium derivative, Acetylacetone lithium derivative, Li(acac)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
Clé InChI
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications