399957
Cobalt(II) tetrafluoroborate hexahydrate
99%
Synonyme(s) :
Cobaltous tetrafluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
crystalline
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Clé InChI
KQHRHDAVLSRYNA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.