Principaux documents
395110
Sigma-Aldrich
Triisobutylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Tris(2-methylpropyl)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.32
Beilstein:
1738664
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
126 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)CP(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clé InChI
DAGQYUCAQQEEJD-UHFFFAOYSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter