Documents
731374
Sigma-Aldrich
Tri-n-butylphosphine
99%
Synonyme(s) :
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.32
Numéro Beilstein :
1738261
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
9 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
392 °F
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
150 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Catalyst for:
  • Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters
  • [3+2]-Cycloadditions
  • Umpolung addition reactions
  • Reductive carbonylation
  • Allylation reactions
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
242.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
117 °C - closed cup
Substrate-controlled, phosphine-catalyzed domino reactions of activated conjugated dienes: highly diastereoselective synthesis of bicyclic skeletons.
Jianze Ma et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(27), 7418-7422 (2011-05-19)
X. Guan, et al.,
European Journal of Organic Chemistry, 14, 2673-2677 (2011)
A. A. Vasil'ev, et al.,
Russian Chemical Bulletin, 59, 605-610 (2010)
A. S. Singh, et al.,
Tetrahedron Letters, 52, 2383-2386 (2011)
Y. Zou, et al.,
Synlett, 7, 1000-1004 (2011)