395072
Ethylamine solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
99,80 $
About This Item
99,80 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
17.14 psi ( 55 °C)
4.82 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
2.0 M in THF
Densité
0.81 g/mL at 20 °C
0.856 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In amination reactions.[1]
- To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.[2]
- To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.[3]
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves