Principaux documents
390402
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)toluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
pb
134-135 °C (lit.)
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
JUXFXYQUXNXVAA-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup