Principaux documents
591475
Sigma-Aldrich
Chloroacetamidine hydrochloride
97%
5 G
85,60 $
85,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
85,60 $
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C(NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
98-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
Clé InChI
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Mario A Moscarello et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 467-478 (2012-11-03)
Multiple sclerosis (MS) is the most common CNS-demyelinating disease of humans, showing clinical and pathological heterogeneity and a general resistance to therapy. We first discovered that abnormal myelin hypercitrullination, even in normal-appearing white matter, by peptidylarginine deiminases (PADs) correlates strongly