Principaux documents
384216
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
Synonyme(s) :
Bredereck’s reagent
1 G
77,20 $
10 G
467,00 $
77,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
77,20 $
10 G
467,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Beilstein:
1901973
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES 
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Clé InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane (Bredereck′s reagent) may be used in the following studies:
  • Enamination of active methylene and methyl groups.[1][2]
  • As condensation reagent in the synthesis of benz[c,d]indoles.[3]
  • Preparation of methyl and ethyl 3-dimethylamino-2-(indol-3-yl)propenoate.[4]
  • Synthesis of the macrolide natural product (-)-gloeosporone.[5]
  • Preparation of new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B.[6]
  • Preparation of (E/Z)-ethyl 6,7-dichloro-3-[1-cyano-2-(dimethylamino)vinyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate.[7]
  • Preparation of (E)-ethyl 3-(dimethylamino)-2-(1H-indol-3-yl)acrylate.[8]
  • α-Enamination of ketones and esters.[9][10]
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1217-1217 (2006)
Benz [c, d] indoles-I. The use of tert-butoxy-bis (dimethylamino) methane as condensation reagent.
Hafliger W and Knecht H.
Tetrahedron Letters, 25(3), 285-288 (1984)
Synthetic access to benzazolyl (pyrazoles, thiazoles, or triazoles).
Abdel Wahab BF and Mohamed HA.
Turkish Journal of Chemistry, 36(6), 805-826 (2012)
Application of alkyl 3-dimethylamino-2-(1H-indol-3-yl) propenoates in the synthesis of 3-heteroarylindoles.
Jakse R, et al.
Tetrahedron, 60(21), 4601-4608 (2004)
Tetrahedron Letters, 31, 2105-2105 (1990)