594849
Titanium(IV) carbide
powder, <4 μm, ≥99% (Ti)
Synonyme(s) :
TiC-HP, Titanium monocarbide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (Ti)
Forme
powder
Taille des particules
<4 μm
Point d'ébullition
4820 °C (lit.)
Pf
3140 °C (lit.)
Densité
4.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C-]#[Ti+]
InChI
1S/C.Ti/q-1;+1
Clé InChI
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1