Principaux documents
390011
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoronickelate(IV)
99%
Synonyme(s) :
Potassium nickel(IV) fluoride
About This Item
Formule linéaire :
K2NiF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Application
Precursor for the powerful oxidizing and fluorinating agents NiF4 and NiF3.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)