389986
Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran)
Synonyme(s) :
Calcium(+2) borohydride bis(tetrahydrofuran)
242,00 $
About This Item
242,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
Clé InChI
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Reactant for preparation of calcium tetradecahydroundecaborate used for synthesizing other salts with boron hydride nido-borates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials