Principaux documents
361399
Sigma-Aldrich
Fluorure de tétrabutylammonium solution
75 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
TBAF solution
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]4NF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.46
Beilstein:
3762762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Concentration
75 wt. % in H2O
Densité
0.953 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Application
Réactif pour la préparation des substances suivantes :
  • les triples inhibiteurs de la recapture des monoamines, comme antidépresseurs de nouvelle génération
  • les alcools, par l′hydrolyse des éthers de silyle de type alkyle à pH neutre dans des solutions tamponnées mixtes organiques-aqueuses
  • les oligoribonucléotides à liaisons phosphonates modifiées
  • les alcools alkyliques aryliques, par alkylation de Nozaki-Hiyama catalysée par des ligands de bipyridyldiol chiral et trichlorure de chrome
  • les esters conjugués d′acide diénoïque, par réactions de couplage de Suzuki
  • l′inhibiteur de Hsp90 o-aminobenzamide macrocyclique présentant une activité antitumorale
  • les inhibiteurs doubles de PI3K (phosphoinositide 3-kinase)/mTOR (mammalian target of rapamycin)
  • les glucosides polyacétylènes (antidiabétiques)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine
Erbo Shi et al.
Organic letters, 14(13), 3384-3387 (2012-06-27)
A metal-free C-H oxidation for the construction of allylic esters has been developed. The use of a commercially available and inexpensive catalyst and oxidant, and readily available starting materials, coupled with the operational simplicity of the reaction, renders the methodology
R Bryan Sears et al.
Journal of inorganic biochemistry, 121, 77-87 (2013-01-29)
The complex cis-[Ru(phpy)(phen)(CH3CN)2](+) (phpy=2-phenylpyridine, phen=1,10-phenanthroline) was investigated as a potential photodynamic therapy (PDT) agent. This complex presents desirable photochemical characteristics including a low energy absorption tail extending into the PDT window (600-850nm) and photoinduced exchange of the CH3CN ligands, generating
Morteza Moradi et al.
The Analyst, 137(15), 3549-3557 (2012-06-27)
Hollow fiber-based liquid phase microextraction (HF-LPME) using conventional solvents is limited by their relative instability and high volatility. The use of supramolecular solvents as a liquid membrane phase could overcome these inconveniences due to their negligible vapour pressure and high
Ying-Chieh Wong et al.
Organic letters, 14(23), 6024-6027 (2012-11-30)
The radical cascade protocol of the α-cyano α-TMS/aryl-capped alkynyl aryl ketones promoted by tert-butyl hydroperoxide under catalysis with tetrabutylammonium iodide in refluxing benzene has been developed, leading to the construction of a variety of highly functionalized [6,6,5] tricyclic frameworks in