Principaux documents
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Beilstein:
116031
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup