384275
2,3,5-Trichloropyridine
99%
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
219 °C (lit.)
Pf
46-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Clé InChI
CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves