Principaux documents
382183
Sigma-Aldrich
Benzyloxyacetaldehyde
97%
Synonyme(s) :
α-(Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde
1 G
112,00 $
5 G
244,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
112,00 $
5 G
244,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
0.5% hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
pb
118-120 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
O=CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benzyloxyacetaldehyde is a non-natural aldehyde.[1] It undergoes enantioselective Mukaiyama aldol reaction with silylketene acetal nucleophiles in the presence of C2-symmetric bis(oxazolinyl)pyridine Cu(II) complex (catalyst).[2]
Application
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the following syntheses:
  • (3S,5S)-methyl 6-benzyloxy-3,5-dihydroxyhexanoate[3]
  • (S)-5-benzyloxy-4-hydroxypentan-2-one[3]
  • myxothiazols[4]
Benzyloxyacetaldehyde may be used in the synthesis of 1-deoxy-L-xylulose, via antibody catalysis.[5]
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
L Vidal et al.
Applied microbiology and biotechnology, 68(4), 489-497 (2005-02-24)
The glyA gene encoding a serine hydroxymethyl transferase (SHMT) with threonine aldolase activity was isolated from Streptococcus thermophilus YKA-184 chromosomal DNA. This aldolase is a pyridoxal 5'-phosphate-dependent enzyme that stereospecifically catalyzes the interconversion of L-threonine to glycine and acetaldehyde. The
A short enantioselective synthesis of 1-deoxy-L-xylulose by antibody catalysis.
Shabat D, et al.
Tetrahedron Letters, 40(8), 1437-1440 (1999)
C2-symmetric copper (II) complexes as chiral Lewis acids. Scope and mechanism of catalytic enantioselective aldol additions of enolsilanes to (benzyloxy) acetaldehyde.
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(4), 669-685 (1999)
Evans DA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121, 669-685 (1999)
Formal total syntheses of Myxothiazols by three different approaches starting from benzyloxyacetaldehyde.
Backhaus D.
Tetrahedron Letters, 41(13), 2087-2090 (2000)