Documents
8.14145
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
About This Item
Formule linéaire :
(HSCH2COOCH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-653-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
137-139 °C/2 hPa
Densité
1.32 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
Clé InChI
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2