Principaux documents
379166
Sigma-Aldrich
Potassium dicyanoargentate
Synonyme(s) :
Potassium silver(I) cyanide
10 G
150,00 $
50 G
482,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
150,00 $
50 G
482,00 $
About This Item
Formule linéaire :
K[Ag(CN)2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Chaîne SMILES 
[K+].N#C[Ag-]C#N
InChI
1S/2CN.Ag.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
Clé InChI
RQDBZJVQSLGBMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Dicyanoargentate ion is a versatile bridging ligand that has application for constructing multidimensional polymers.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Soma, T. Iwamoto, T.
Inorganic Chemistry, 35, 1849-1849 (1996)
Fahad Ahmed Al-Abbasi et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 31(4), 1431-1435 (2018-07-24)
The present study aimed at investigating the in-vitro oxidation of acrylonitrile (ACN) to cyanide (CN-) by prostaglandin H synthase (PHS). Detection of CN- is considered a marker for free radical intermediates involved in ACN-induced toxicity. First, most favorable circumstances for