Principaux documents
8.43803
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-vinylphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methoxy-4-vinylphenol
25 ML
546,00 $
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 ML
546,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
232-101-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
546,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
pb
224 °C/1013 hPa
Pf
9-10 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 14 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(ccc(c1)C=C)O
InChI
1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3
Clé InChI
YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.110
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup