Principaux documents
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4630 (lit.)
Point d'ébullition
112 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)