230324
5-Hexen-1-ol
98%
Synonyme(s) :
5-Hexenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
Clé InChI
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
138.2 °F
Point d'éclair (°C)
59 °C