Principaux documents
380067
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
technical grade, ≥90%
Synonyme(s) :
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
100 ML
136,00 $
500 ML
209,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
136,00 $
500 ML
209,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Beilstein:
1702372
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
ketone
Chaîne SMILES 
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,4-Dimethoxy-2-butanone (Acetylacetaldehyde dimethylacetal) is a ketone.
Application
4,4-Dimethoxy-2-butanone (β-ketobutyracetal) may be used in the preparation of:
  • (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol[1]
  • pyrazoles and pyrimidines[2]
  • [7,16-dihydro- 6,15( 17)-dimetbyldibenzo[b,i]-[1,4,8,11]tetrilazacyclotetradecinato-N5,N9,N14,N18]nickel{II)[3]
4,4-Dimethoxy-2-butanone (Acetylacetaldehyde dimethylacetal) may be used in the preparation of N,N-diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamide[4] and acetoacetaldehyde.[5]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Olga B Gutiérrez Acosta et al.
Applied and environmental microbiology, 79(20), 6228-6235 (2013-08-06)
Acetone is activated by aerobic and nitrate-reducing bacteria via an ATP-dependent carboxylation reaction to form acetoacetate as the first reaction product. In the activation of acetone by sulfate-reducing bacteria, acetoacetate has not been found to be an intermediate. Here, we
β-keto acetals. I. Synthesis of pyrazoles and pyrimidines and the steric inhibition of resonance in 5-alkyl-1-p-nitrophenylpyrazoles.
Burness DM.
The Journal of Organic Chemistry, 21(1), 97-101 (1956)
Yamadazyma Farinosa IFO 10896-mediated reduction of 4, 4-dimethoxy-2-butanone as the key-step for the preparation of 1, 3-diols with unsymmetrical substituents.
Yamazaki T, et al.
Synthetic Communications, 30(16), 3061-3072 (2000)
2-Arylpyrazolo [1,5-a] pyrimidin-3-yl acetamides. New potent and selective peripheral benzodiazepine receptor ligands.
Selleri S, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 9(10), 2661-2671 (2001)
Facile template synthesis of nickel (II) complexes of dibenzotetraaza [14] annulenes.
Cutler AR, et al.
Inorganic Chemistry, 24(14), 2276-2281 (1985)