Documents
264377
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Difluorobenzylamine has been used in the synthesis of βAla–Aib(N-fluoroarylmethyl)], nonpolar nucleobase dipeptide via Ugi four-component condensation reaction.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Design and synthesis of N-nonpolar nucleobase dipeptides: application of the Ugi reaction for the preparation of dipeptides having fluoroarylalkyl groups appended to the nitrogen atom.
Das BK, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 197-206 (2002)