379093
(S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
L-α-Hydroxyisovaleric acid
135,00 $
About This Item
135,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +19°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
pb
124-125 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
NGEWQZIDQIYUNV-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable