Documents
378275
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylresorcinol
95%
Synonyme(s) :
β-Orcinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Point d'ébullition
277 °C (lit.)
Pf
157-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
Clé InChI
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges