Documents
377643
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyltrichlorosilane
97%
Synonyme(s) :
4-(Trichlorosilyl)butyronitrile, Trichloro(3-cyanopropyl)silane
About This Item
Formule linéaire :
Cl3Si(CH2)3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.54
Numéro Beilstein :
906924
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
237-238 °C (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
Clé InChI
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyanopropyltrichlorosilane may be used to functionalize multiwalled carbon nanotubes to prevent aggregation in solutions.{37}
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Formation of an adherent polyacrylonitrile/carbon nanotubes composite film onto a polyacrylonitrile brush electrografted on copper
Vast L, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 7(10), 3404-3410 (2007)
Behaviour of synthetic corticoids in ointment on 3-cyanopropyltrichlorosilane in high-performance thin-layer chromatography.
M Okamoto et al.
Journal of chromatography, 369(2), 403-407 (1986-11-21)
[Evaluation of 3-cyanopropyltrichlorosilane treated thin layer chromatographic plates. Application to analysis of paeoniflorin in paeony roots].
M Okamoto et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 106(9), 837-839 (1986-09-01)
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)