Principaux documents
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Densité
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup