Principaux documents
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol 2-acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
Pf
237-240 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
Clé InChI
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable