Principaux documents
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
Synonyme(s) :
2-Iodobenzo[b]thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5IS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Clé InChI
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable